Learn More
KGW Isotherm™ Matraz Dewar de aluminio
Para la refrigeración de muestras pequeñas. Los matraces Dewar con diseño encapsulado KGW Isotherm™ son adecuados como baño caliente o frío.
Marca:  KGW Isotherm™ 1193
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10221461
  • 314.82€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Manipulación sencilla
  • Apto para agitador magnético
  • Completamente plateado
  • Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3
  • Tapa de polietileno (no incluida)
Especificaciones
Especificaciones
100mm
65 mm
120mm
260 ml
Enfriamiento de muestras pequeñas
110 mm
Vidrio de borosilicato