Learn More
Isopropoxida de cobalto de aluminio, 99,9 % (base de metales), 10 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7050362
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
70504-56-2
MFCD00143589
Cobalt aluminum isopropoxide
70504-56-2
MFCD00143589
Cobalt aluminum isopropoxide
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum cobalt isopropoxide
Punto de ebullición 140°C (0.6 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.15
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Suspensión líquida
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum cobalt isopropoxide 10% w/v in isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .