Learn More
Cloruro de aluminio, anhidro, polvo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047274
23.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7446-70-0
AlCl3
133.33
MFCD00003422
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
tricloruro de aluminio (3+)
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7446-70-0
AlCl3
133.33
MFCD00003422
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
tricloruro de aluminio (3+)
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Aluminum chloride is used to control excessive sweating. It is commonly used as a catalyst for the halogenation (especially chlorination) of aromatic groups, as well as in the Friedel Crafts reaction. It is also used in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is widely used in the manufacturing of petrochemicals such as alkylbenzene, ethylbenzene, alkyl aryl ketone, ethyl chloride. It is used for making detergents, polymerization and isomerization reactions of hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de aluminio se usa para controlar la sudoración excesiva. Se utiliza comúnmente como catalizador para la halogenación (especialmente la cloración) de los grupos aromáticos, así como en la reacción de Friedel Crafts. También se utiliza en la reducción de Meerwein-Ponndorf-Verley. Se utiliza muy a menudo en la fabricación de productos petroquímicos como el alquilbenceno, el etilbenceno, la alquilarilcetona, el cloruro de etilo. Se utiliza para fabricar detergentes, en reacciones de polimerización e isomerización de hidrocarburos.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico, etanol, cloroformo y tetracloruro de carbono. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
El cloruro de aluminio es higroscópico. Se debe envasar en un recipiente bien cerrado y almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Es reactivo al agua y corrosivo en la naturaleza. Reacciona vigorosamente con las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum chloride
Punto de fusión 190°C (sublimation)
Nombre de nota anhydrous
pH 2.4
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Número UN UN1726
Índice Merck 14,337
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid,ethanol,chloroform and carbon tetrachloride.Slightly soluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.34
Porcentaje de pureza 99%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.44