Learn More
Cloruro de aluminio, anhidro, granular, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11493864
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
7446-70-0
AlCl3
133.33
MFCD00003422
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
aluminum(3+) trichloride
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
7446-70-0
AlCl3
133.33
MFCD00003422
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
aluminum(3+) trichloride
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Aluminum chloride is used as a catalyst for Friedel-Crafts acylation and alkylation of aromatic compounds. It is one of the most commonly employed Lewis acids for a wide variety of organic transformations. It catalyzes the ene reaction, polymerization and isomerization reactions. For example, it can be used for the synthesis of ethyl benzene which is a precursor for producing polystyrene. It can be used for producing dodecylbenzene, a key intermediate for detergents. It is useful in the production of anthroquinone, the presursor for dyestuffs. It is used in the synthesis of bis (arene) metal complexes, through Fischer-Hafner synthesis. Gattermann-Koch reaction employs aluminum chloride for introducing formyl group onto aromatic rings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de aluminio se utiliza como catalizador para la acilación y alquilación de Friedel-Crafts de compuestos aromáticos. Es uno de los ácidos de Lewis más utilizados para una amplia variedad de transformaciones orgánicas. Cataliza la reacción de eno, la polimerización y las reacciones de isomerización. Por ejemplo, se puede utilizar para la síntesis del etilbenceno, que es un precursor para la producción de poliestireno. Se puede utilizar para producir dodecilbenceno, un intermediario clave para los detergentes. Es útil en la producción de la antroquinona, precursora de colorantes. Se utiliza en la síntesis de complejos metálicos bis (areno), a través de la síntesis de Fischer-Hafner. La reacción de Gattermann-Koch emplea cloruro de aluminio para introducir el grupo formilo en los anillos aromáticos.
Solubilidad
Soluble en agua, ácido clorhídrico y etanol. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Reacciona violentamente con el agua liberando calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum chloride
Punto de fusión 190°C (sublimation)
Nombre de nota Anhydrous
pH 2.4
Forma física Granular
Cantidad 5000 g
Número UN UN1726
Índice Merck 14,337
Información de solubilidad Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.34
Porcentaje de pureza 99%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.44