Learn More
Aluminum chloride, anhydrous, >95%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 089914.D9
Detalles adicionales : CAS : 7446-70-0 Peso : 5.00000kg Transport : UN number : 1726 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 5 x 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11493850
  • 145.00€ / 5 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7446-70-0
AlCl3
MFCD00003422
aluminium chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminium
Especificación
Aluminum chloride
>95%
MFCD00003422
aluminium chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminium
Powder
Gray to Yellow
7446-70-0
AlCl3
Yellow to gray
133.34
Pungent
5 x 1kg