Learn More
Aluminum Chloride, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Marca:  Honeywell Research Chemicals 237051-500G
Detalles adicionales : CAS : 7446-70-0 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1726 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 500g
Envase Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15612350
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »
Especificaciones
1mmHg (100°C)
MFCD00003422
99%
ReagentPlus™
7446-70-0
Solid
190°C
AlCl3
UN1726
133.34g/mol
Aluminum Chloride
White to light yellow
2.44g/cm3
Especificaciones
Aluminum Chloride
ReagentPlus™
AlCl3
MFCD00003422
2.44g/cm3
1mmHg (100°C)
White to light yellow
500g
7446-70-0
99%
133.34g/mol
UN1726
Glass Bottle
Solid
190°C