Learn More
Statebourne Cryogenics™ Almacenamiento de nitrógeno líquido Cryolab en contenedores de aluminio
113.16€ - 834.70€
Especificaciones
Material Aluminum
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11924675 Statebourne Cryogenics™
5801062
3 l 113.16€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11924225 Ver productos accesorios Statebourne Cryogenics™
9901015
2L 834.70€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Comprehensive range of accessories available Series of liquid nitrogen dewars providing a range of capacities from 2L to 50L to suit individual laboratory storage and liquid handling requirements.
  • All aluminium construction
  • All units guaranteed for three years
  • Low pressure dispenser on models CL20 to 50
  • ISO 9001 designed and manufactured
  • Supplied with neckplugs and dipstick
Especificaciones
Especificaciones
Aluminum