Learn More
Bromuro de aluminio, cristalino blanco a naranja, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781757
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
7727-15-3
AlBr3
266.69
MFCD00003421
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Aluminum tribromide
aluminium(3+) tribromide
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
7727-15-3
AlBr3
266.69
MFCD00003421
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Aluminum tribromide
aluminium(3+) tribromide
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Alkylation, bromination and isomerization catalyst in organic synthesis.Aluminum bromide acts as a strong Lewis acid and is used in Lewis acid-promoted reactions such as epoxide ring openings. It is used as a catalyst for Friedel-Crafts alkylation reaction. It also finds application in bromination and isomerization reactions in organic synthesis. It is also used in polymerization reaction to prepare poly(o-xylene)from benzocyclobutene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 265°C
Nombre del producto químico o material Aluminum bromide
Punto de fusión 97.5°C
Color De naranja a blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Reacts with water violently,soluble in alcohol,carbon disulfide,ether.Slightly soluble in methanol,diethyl ether and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.71
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de descomposición Reacts with water violently
Densidad 3.21 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .