Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vaso de precipitado de aluminio con reborde de vertido, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Una película de óxido altamente impermeable (de aproximadamente 5 nm de grosor) es resistente a la corrosión por agua de mar, y otras soluciones acuosas y químicas.
- El aluminio ofrece estabilidad química en presencia de la mayoría de los compuestos orgánicos.
Especificaciones
Descripción | Con reborde de vertido |
Diámetro exterior (métrico) | Parte superior: 108 mm; parte inferior: 95 mm |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Material | Aluminio |
Altura (métrico) | 137 mm |
Tipo | Vaso de precipitados |