missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Aluminum arsenide, 99.5% (metals basis)

In rectifiers, transistors, thermistors

Marca:  Alfa Aesar™ 014522.14

Detalles adicionales : CAS : 22831-42-1 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 1557 Chem class : 6.1 Pack group : II

Cantidad. 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11312478

  • 612.00€ / 25 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 21-03-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

22831-42-1
101.903
MDPILPRLPQYEEN-UHFFFAOYSA-N
89859
[Al]#[As]
AlAs
MFCD00046166
aluminium arsenide, aluminum arsenide, gallium aluminum arsenide
alumanylidynearsane

Especificación

Aluminum arsenide
(metals basis)
MFCD00046166
aluminium arsenide, aluminum arsenide, gallium aluminum arsenide
[Al]#[As]
101.903
101.9
99.5%
−20 Mesh
25g
22831-42-1
AlAs
UN1557
MDPILPRLPQYEEN-UHFFFAOYSA-N
alumanylidynearsane
89859
Powder
3.81g/mL
1740°C
Videos
SDS