Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Recommended for all applications where a flexible storage solution is needed. Tenak™ Alu FlexRacks for Chest Freezers can be used for all cryobox heights.
Marca: Tenak™ TE20114S
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Estantes ajustables
- Se suministra con 1 estante y 1 varilla de bloqueo para asegurar las cajas
- Fabricado con aluminio
- Se puede utilizar con cualquier congelador horizontal
Especificaciones
Alu Flex Rack | |
FlexRack | |
1 | |
Congelador horizontal | |
140 x 145 x 450 mm | |
145 mm | |
140 mm |
2 estantes y 1 varilla de bloqueo | |
Aluminio | |
Fijación de la caja | |
1/paquete | |
140 mm | |
450 mm |