Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Recommended for all applications where a flexible storage solution is needed. Tenak™ Alu FlexRacks for Chest Freezers can be used for all cryobox heights.
132.00€ - 191.00€
Especificaciones
Tipo de producto Alu Flex Rack
Descripción FlexRack
Material Aluminio
Estantes 1
Para utilizar con (aplicación) Fijación de la caja
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
11604752
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE20124
140 x 145 x 725 mm 1 estante y 1 varilla de bloqueo
191.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11654742
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE20114
140 x 145 x 450 mm 1 estante y 1 varilla de bloqueo
132.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12478290
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE20114S
140 x 145 x 450 mm 2 estantes y 1 varilla de bloqueo
136.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Adjustable shelves
  • Delivered with 1 shelf and 1 locking rod for securing the boxes
  • Manufactured from aluminum
  • Can be used for any chest freezer
Especificaciones
Especificaciones
Alu Flex Rack
Aluminio
Fijación de la caja
1/paquete
145 mm
FlexRack
1
Congelador horizontal
140 mm
140 mm