Learn More
Aluminio 2,4-pentanedionato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049031
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
13963-57-0
C15H21AlO6
324.31
MFCD00000013
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Aluminum acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)aluminum(III)
4-({bis[(4-oxopent-2-en-2-il)oxi]alumanil}oxi)pent-3-en-2-ona
[Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
13963-57-0
C15H21AlO6
324.31
MFCD00000013
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Aluminum acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)aluminum(III)
4-({bis[(4-oxopent-2-en-2-il)oxi]alumanil}oxi)pent-3-en-2-ona
[Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Alumunium acetylacetonate may be used to prepare transparent superhydrophobic boehmite and silica films by sublimation, to deposit alumunium oxide films by chemical vapor deposition, to deposit alumunium oxide films by chemical vapor deposition, as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 192°C to 194°C
Densidad 1.27 g/mL
Punto de ebullición 314°C to 316°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3467
Beilstein 4157942
Información de solubilidad It is soluble in organic solvents but insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.31
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum 2,4-pentanedionate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .