Learn More
Aluminón, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050229
35.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
569-58-4
C22H23N3O9
473.438
MFCD00040925
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
aluminon, ammonium aurintricarboxylate, aurintricarboxylic acid ammonium salt, aurintricarboxylic acid, acs
54729869
CHEBI:87398
triazanio;5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato
C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
569-58-4
C22H23N3O9
473.438
MFCD00040925
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
aluminon, ammonium aurintricarboxylate, aurintricarboxylic acid ammonium salt, aurintricarboxylic acid, acs
54729869
CHEBI:87398
triazanio;5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato
C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
It is a potent inhibitor of ribonuclease and topoisomerase II by preventing the binding of the nucleic acid to the enzyme. It stimulates tyrosine phosphorylation processes including the Jak2/STAT5 pathway in NB2 lymphoma cells, ErbB4 in neuroblastoma cells, and MAP kinases, Shc proteins, phosphatidylinositide 3-kinase and phospholipase C in PC12 cells. Aurintricarboxylic acid inhibits apoptosis in many cell types. Its neuroprotective effect, perhaps due to its ability to prevent down-regulation of Ca2+ impermeable GluR2 receptors or to its ability to inhibit calpain, a Ca2+-activated protease that is activated during apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminon
Punto de fusión 220°C to 225°C (decomposition)
pH 5.3
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,322
Información de solubilidad Soluble in water(800g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.44
Grado ACS
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminon
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.