Learn More
Aluminón
Catalog Number p-3776799
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
569-58-4
C22H23N3O9
473.438
MFCD00040925
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Aurintricarboxylic acid, triammonium salt
54729869
CHEBI:87398
triazanio; 5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato
C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
569-58-4
C22H23N3O9
473.438
MFCD00040925
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Aurintricarboxylic acid, triammonium salt
54729869
CHEBI:87398
triazanio; 5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato
C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminon
Punto de fusión 220.0°C to 225.0°C
Beilstein 10, IV, 4161
Índice Merck 15, 318
Información de solubilidad Solubility in water: 800g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol, insoluble in petroleum ether
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.44
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad suitable for determination of aluminum
Color Rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminon
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Benzoic acid