Learn More
Aluminón, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022565
18.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
569-58-4
C22H23N3O9
473.438
MFCD00040925
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Aurintricarboxylic acid triammonium salt
54729869
CHEBI:87398
triazanio; 5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato
C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
569-58-4
C22H23N3O9
473.438
MFCD00040925
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Aurintricarboxylic acid triammonium salt
54729869
CHEBI:87398
triazanio; 5-[(3-carboxi-4-oxidofenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-oxidobenzoato
C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
It is a potent inhibitor of ribonuclease and topoisomerase II by preventing the binding of the nucleic acid to the enzyme. It stimulates tyrosine phosphorylation processes including the Jak2/STAT5 pathway in NB2 lymphoma cells, ErbB4 in neuroblastoma cells, and MAP kinases, Shc proteins, phosphatidylinositide 3-kinase and phospholipase C in PC12 cells. Aurintricarboxylic acid inhibits apoptosis in many cell types.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un potente inhibidor de la ribonucleasa y la topoisomerasa II al impedir la unión del ácido nucleico a la enzima. Estimula los procesos de fosforilación de tirosina incluyendo la vía Jak2/STAT5 en las células de linfoma NB2, ErbB4 en las células de neuroblastoma, y MAP quinasas, proteínas Shc, fosfatidilinositol 3-quinasa y la fosfolipasa C en células PC12. El ácido aurintricarboxílico inhibe la apoptosis en muchos tipos de células.
Solubilidad
Soluble en agua (800 g/L).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminon
Punto de fusión 220°C to 225°C (decomposition)
Índice Merck 14,322
Información de solubilidad Soluble in water(800g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.44
Olor Odorless
pH 5.3
Cantidad 10 g