Learn More
Aluminium tri-sec-butoxide, 97%, ACROS Organics™
21.60€ - 196.10€
CAS 2269-22-9
Fórmula molecular C12H27AlO3
Molecular Weight (g/mol) 246.33
Número MDL MFCD00009327
InChI Key LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminium tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminium tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
IUPAC Name aluminum;butan-2-ol
SMILES CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10405365 SDS Ver documentos Acros Organics
191211000
100g Glass bottle 21.60€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
10308240 SDS Ver documentos Acros Organics
191215000
500g Glass bottle 85.70€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 6
Añadir a la cesta
11935811 SDS Ver documentos Acros Organics
191210025
2.5kg Glass bottle 196.10€
2.50 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Lewis acid
Especificaciones
2269-22-9
246.33
LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
50931103
CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
C12H27AlO3
MFCD00009327
aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminium tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminium tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
aluminum;butan-2-ol
Especificaciones
Aluminium tri-sec-butoxide
27°C
Glass bottle
0.96
200.0°C to 206.0°C (30.0mmHg)
100g
96% min. (ex Al)
[C2H5CH(CH3)O]3Al
01,IV,1567
Solubility in water: decomposes
CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
246.33
246.33
97%
0.9600g/mL
Authentic
1.4380 to 1.4400
1800 mPa.s (20°C)
Yellow
2269-22-9
C12H27AlO3
MFCD00009327
aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminium tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminium tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
aluminum;butan-2-ol
50931103
Oily Liquid
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Aluminium tri-sec-butoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.