Learn More
Tri-sec-butóxido de aluminio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10308240
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
2269-22-9
C12H27AlO3
246.33
MFCD00009327
LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
50931103
aluminio; butan-2-ol
CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
2269-22-9
C12H27AlO3
246.33
MFCD00009327
LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
50931103
aluminio; butan-2-ol
CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum tri-sec-butoxide
Color Amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 200.0°C to 206.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Al)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [C2H5CH(CH3)O]3Al
Índice de refracción 1.4380 to 1.4400
Cantidad 500 g
Beilstein 01,IV,1567
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Viscosidad 1800 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium tri-sec-butoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.