Learn More
Aluminum Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Catalog Number 10562562
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
134029
134029
Aluminum Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Envase Frasco de plástico de HDPE
Cantidad 100 mL
Color Incolora
pH 1
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium solution 1000 ppm
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid, Aluminum nitrate