Learn More
Solución estándar de plasma de aluminio, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Catalog Number p-4408523
33.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5
AlH18N3O18
375.129
MFCD00134029
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
24567
aluminio; trinitrato; nonahidrato
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5
AlH18N3O18
375.129
MFCD00134029
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
24567
aluminio; trinitrato; nonahidrato
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum
Nombre de nota plasma standard solution, Al 1000μg/mL
Cantidad 50 mL
Color Incolora
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0 %; Nitrato de aluminio nonahidrato:1,4%; agua:93,6%
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 1000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .