Learn More
Aluminio, 99,5 %, carga (2-10 mm), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10399060
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
5359268
CHEBI:33629
[Al]
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
5359268
CHEBI:33629
[Al]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Gris
Nombre de nota 99.5%
Punto de fusión 660.0°C
Punto de ebullición 2327.0°C
Densidad 2.7000g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Cantidad 25 g
Fieser 02,19; 04,9; 12,486; 16,337
Nombre IUPAC aluminio
Formula Weight (peso de la fórmula) 26.97
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Frasco de vidrio
Formulario Granalla