Learn More
Alumina N, Activity: Super I, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Marca:  MP Biomedicals 0204583
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313589
  • 73.75€ / 1 Kg
Fecha estimada de envío
16-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminum;oxygen(2-)
Especificaciones
Alumina B
1344-28-1
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
9989226
Free Flowing Powder
200m2/g
1kg
Activity: Super I
Al2O3
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
3.94g/cm3 at 20°C
Pink to White
Videos