Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminum Sheet Nano-SIL G
155.00€ - 263.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 2-10 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 60 Å |
Tipo | Lámina de aluminio |
Volumen de poro | 0,75 ml/g |
Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12774738
|
Macherey-Nagel™
818241 |
20 x 20 cm |
263.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12770753
|
Macherey-Nagel™
818240 |
5 x 20 cm |
155.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
2-10 μm | |
Lámina de aluminio | |
∼ 500 m2/g |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |