Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de látex de caucho natural Alphatech™ serie 55-105
Click to view available options
Tamaño: 9
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Altamente resistentes a la mayoría de los ácidos, álcalis, alcoholes, aldehídos y cetonas
- Su gran grosor aumenta tanto la durabilidad como la resistencia química y física de los guantes
- Translúcidos y sin revestimiento para una limpieza eficaz
Aplicaciones:
- Biotecnologías.
- Mezcla de líquidos
- Investigación química y médica
- Manipulación de productos químicos
- Industria química
- Mezcla, manipulación, transferencia, vertido y mezcla de productos químicos
- Tareas de laboratorio y análisis, especialmente cuando se requiere resistencia a los ácidos
- Productos farmacéuticos
- Manipulación de productos químicos y biológicos
- Aplicaciones de protección de productos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 y EN 374:2004 |
Descripción | Diseño de agarre: Acabado suave |
Color | Natural |
Latex Free | No |
Material | Látex de caucho |
Tipo de producto | Guantes de protección contra productos químicos y líquidos |
Tamaño | 9 |
Grosor (métrico) | 0,76 mm |
Estilo de puño de los guantes | Con reborde/enrollado |
Tipo de empaquetado | 10 pares en bolsas negras selladas por cada paquete |