Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-108 Heavy Duty Chemical Protection Glove
Catalog Number 17245106
Click to view available options
Tamaño:
10,5
7,5
8,5
9,5
AlphaTec™ 87-108 Heavy Duty Chemical Protection Gloves feature good mechanical and chemical protection in heavy duty environments
  • Alta resistencia a productos químicos basados en agua
  • Buena flexibilidad y elasticidad que evitan desgarros
  • Clorados para endurecer y limpiar la superficie del guante
  • AQL 0,65
Aplicaciones Industrial
Color Negro
Latex Free N.º
Material Caucho
Tamaño 10,5
Modelo 87-108
Grosor (imperial) 59 mil
Grosor (métrico) 1,5 mm