Learn More
Ansell™ Guantes para aislador AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505
Click to view available options
Tamaño:
11
9,5
Tamaño del puerto (métrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Descripción
Guantes pesados de caucho de EPDM (dieno etileno propileno) para aislador fabricados con un material de alta calidad aprobado por la FDA y que reducen el número de cambios de guantes necesarios.
- Categoría III, EN 374AKL, EN 374, EN 388\4111
- Aplicaciones ideales: electrónica y farmacéutica
- Diseñados para su esterilización en autoclave de forma repetida (hasta 50 veces), lo que reduce la necesidad de cambiar de guantes
- Son cómodos y aportan una buena movilidad con una gran sensibilidad táctil
- Resistentes a las soluciones de peróxido de hidrógeno y a los productos químicos desinfectantes comunes
- Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
- Soportan temperaturas de hasta 130 °C para esterilizaciones repetidas
- Libres de halógenos: se pueden desechar por incineración
- Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
Especificaciones
Color | Negro |
Material | EPDM |
Tamaño | 9,5 |
Temperature (Metric) Max | 130°C |
Grosor (métrico) | 0,6 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Productos farmacéuticos y electrónica |
Tamaño del puerto (métrico) | 250 mm |
Resistente a | Soluciones de peróxido de hidrógeno y productos químicos desinfectantes más comunes |
Serie | 85-503 |
Longitud (métrico) | 800 mm |