Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión químicos AlphaTec™ AquaDri™
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Revestimiento interior de espuma suave para la absorción de humedad
- La película de nitrilo proporciona protección química avanzada
- El acabado de pastilla invertida ofrece un mayor agarre en húmedo y seco
- Compuesto de nitrilo para ofrecer protección contra enganches, perforaciones y abrasiones
- Puño de canaleta plegable para evitar el goteo en el antebrazo
Especificaciones
Color | Verde |
Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de inmersión |
Tamaño | 10 |
Grosor (métrico) | 0,3 mm |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Material de revestimiento | Aquadri™ 2 |
Cantidad | 72 par |
Resistente a | Resistencia química |
Serie | 58-335 |