Learn More
Ansell AlphaTec™ 39-035 Cotton-Supported Nitrile Chemical Protection Gloves
Catalog Number 16619113
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Robust gloves offer a high level of resistance against animal fats, tears, and abrasions.
  • Guantes protectores industriales
  • Construcción de algodón reforzado
  • Acabado suave para aplicaciones de agarre en seco
  • Alto nivel de resistencia a las grasas animales
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374_2003 en materia de microorganismos, EN 420:2003 + A1:2009
Color Verde
Acabado exterior Sin textura
Material Nitrilo
Tamaño 10
Norma EN388 3121A
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5
Estilo de puño de los guantes Manopla
Serie 39-035