Learn More
Ansell AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff
Product Code. 18566574 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Unit Size:
1 pair
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size Unit Size
18566574 7 1 pair
18546574 8 1 pair
18556574 9 1 pair
18586574 10 1 pair
18576574 11 1 pair
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 18566574 Supplier Ansell Supplier No. 38001PP070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.50€
    56.63€ / 1 pares
    Ahorro 30.87€
    35% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff are made of water-based butyl and boast a raised diamond grip for precise industrial applications.
  • High flexibility and tactility performance vs. standard butyl
  • Raised diamond pattern for enhanced grip
  • High performance against highly aggressive chemicals including solvents, aldehydes, ketones, esters and concentrated mineral acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Applications Industrial
Color Black
Latex Free Yes
Material Butyl
Product Type Butyl Gloves
Size 7
Thickness (English) 14 mil
Thickness (Metric) 0.35 mm
Glove Cuff Style Gauntlet
Length (English) 14 in.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.