Learn More
Ansell AlphaTec™ 37-200 Food-Safe 8 mil. Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
Lightweight, reusable gloves specifically designed for food processing and handling. Raised diamond-pattern grip on the glove's surface enhances grip capabilities in wet and oily conditions.
Marca:  Ansell 37200080
Detalles adicionales : Peso : 4.32000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815200
  • 18.30€ / 12 pares
Envío estimado: 09-11-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes de nitrilo reutilizables diseñados específicamente para el procesamiento y la manipulación de alimentos
  • El patrón en diamante elevado mejora la capacidad de agarre en condiciones húmedas y aceitosas
  • Los guantes mantienen su nivel de flexibilidad y destreza, incluso a bajas temperaturas
  • Utilícelos solo o como guante exterior sobre guantes resistentes a cortes o con revestimiento térmico
  • La formulación sin látex elimina el riesgo de alergias de tipo 1
Especificaciones
Especificaciones
Verde
37-200
Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
2001X
JKT
No
Nitrilo
8
ANSI 4
Tipo B
Específico
8 mil