Learn More
Ansell AlphaTec™ 37-200 Food-Safe 8 mil. Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
12
Descripción
- Guantes de nitrilo reutilizables diseñados específicamente para el procesamiento y la manipulación de alimentos
- El patrón en diamante elevado mejora la capacidad de agarre en condiciones húmedas y aceitosas
- Los guantes mantienen su nivel de flexibilidad y destreza, incluso a bajas temperaturas
- Utilícelos solo o como guante exterior sobre guantes resistentes a cortes o con revestimiento térmico
- La formulación sin látex elimina el riesgo de alergias de tipo 1
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Color | Verde |
Desechables | No |
Hand | Específico |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 8 |
Grosor (imperial) | 8 mil |
Norma EN388 | 2001X |