Learn More
Thermo Scientific Chemicals (±)-alfa-Tocoferol, 95 %, sintético
Catalog Number p-4089596
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
10191-41-0
C29H50O2
430.72
MFCD00072051
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
14985
CHEBI:18145
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
10191-41-0
C29H50O2
430.72
MFCD00072051
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
14985
CHEBI:18145
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (±)-α-Tocopherol
Nombre de nota Synthetic
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 2.5°C to 3.5°C
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 393.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 9653
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in oils, fats, acetone, alcohol,, chloroform, diethyl ether, other fat solvents.
Nombre IUPAC (2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidro-2H-1-benzopirano-6-ol
Viscosidad 4200 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.71
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-alpha-Tocopherol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.