Learn More
α-Tetralona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-197900
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
529-34-0
C10H10O
146.19
MFCD00001688
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
10724
3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
529-34-0
C10H10O
146.19
MFCD00001688
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
10724
3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
O=C1CCCC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material α-Tetralone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 5.0°C to 6.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.0960g/mL
Punto de ebullición 127.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 130°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5675 to 1.5695
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 370
Gravedad específica 1.096
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido