Learn More
alpha-Naphthoflavone, 97%
Product Code. 11448467
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11448467 25 g 25g
11438467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11448467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18542.14
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Alfa Aesar alpha-Naphthoflavone, 97%, Quantity: 25g, Melting Point: 156 deg.C to 159 deg.C, Molecular Weight: 272.303, Percent Purity: 97%, Beilstein: 210862, CAS: 604-59-1, ChEBI: CHEBI:76995, EINECS Number: 210-071-1, Formula Weight: 272.31, InChI Key: VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N | CAS: 604-59-1 | C19H12O2 | 272.303 g/mol
An aryl hydrocarbon receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 604-59-1
Molecular Formula C19H12O2
Molecular Weight (g/mol) 272.303
MDL Number MFCD00004985
InChI Key VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
PubChem CID 11790
ChEBI CHEBI:76995
IUPAC Name 2-phenylbenzo[h]chromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Spezifikation
Melting Point 156°C to 159°C
Odor Odorless
Quantity 25 g
Beilstein 210862
Formula Weight 272.31
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material alpha-Naphthoflavone
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.