Learn More
alfa-Metilcinnamaldehído, predominantemente (E), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080757
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
101-39-3
C10H10O
146.19
MFCD00006976
VLUMOWNVWOXZAU-CLFYSBASSA-N
alpha-methylcinnamaldehyde, a-methylcinnamaldehyde, 2-propenal, 2-methyl-3-phenyl, 2-methyl-3-phenylprop-2-enal, e-2-methyl-3-phenylpropenal, 2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, e-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, 2-methyl-3-phenyl-2-propenal, 2-methyl-3-phenylacrolein, alpha-methyl-trans-cinnamaldehyde
5372813
C\C(C=O)=C\C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
101-39-3
C10H10O
146.19
MFCD00006976
VLUMOWNVWOXZAU-CLFYSBASSA-N
alpha-methylcinnamaldehyde, a-methylcinnamaldehyde, 2-propenal, 2-methyl-3-phenyl, 2-methyl-3-phenylprop-2-enal, e-2-methyl-3-phenylpropenal, 2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, e-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, 2-methyl-3-phenyl-2-propenal, 2-methyl-3-phenylacrolein, alpha-methyl-trans-cinnamaldehyde
5372813
C\C(C=O)=C\C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material alpha-Methylcinnamaldehyde, predominantly ( E)
Densidad 1.05
Punto de ebullición 138°C to 140°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.605
Cantidad 100 g
Beilstein 507514
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC (E)-2-metil-3-fenilprop-2-enal
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%