Learn More
Alfa Aesar™ alpha-Gliadin (43-49)
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66240.#0
Detalles adicionales : Peso : 0.00005kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447519
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
875.40
5mg
Tyr-Pro-Gln-Pro-Gln-Pro-Phe
-30° to -10°C
alpha-Gliadin (43-49)
HPLC
Solid
RUO
α-Gliadorphin (43-49)
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only