Learn More
Neville and More™ Frasco de vidrio Alpha
Catalog Number p-7083528
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,3 cm
3,86 cm
4,4 cm
6,2 cm
Color:
Transparente
Ámbar
Se utilizan para almacenar reactivos químicos médicos.
  • Frascos de vidrio redondos estándar
  • Frascos de vidrio ligeros
  • Tienen el mismo cuello, un tapón para toda la gama
  • Fabricados en sala limpia
  • Embalados en paquetes limpios envueltos al vacío para una mayor limpieza
  • Cuello de vidrio a prueba de robos
Tamaño del tapón 2,8 cm
Altura (métrico) 5,2 cm
Tipo de producto Frasco
Color Ámbar
Diámetro interior (métrico) 3,3 cm
Material Vidrio (tipo 3)
N.º por caja 110
Volumen hasta el borde (métrico) 22 ml
Closure Included No
Forma Sección transversal circular