missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (4A3), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NB110-7961AF405

Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg

Código de producto. 18214443

  • 402.80€ / 0.20 ml
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
Especificaciones

Especificaciones

alpha-Fetoprotein/AFP
Monoclonal
Alexa Fluor 405
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
AFP
Full length protein (purified) (Human).
0.2 mL
Cancer, Cancer Stem Cells, GPCR, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
174
Human
Purified
ELISA
4A3
ELISA, Sandwich ELISA
Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
No cross-reaction with human albumin.
Store at 4C in the dark.
IgG2a
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales