Learn More
tetrahidrato de sal sódica de Alfa-D-glucosa-1-fosfato , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081887
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56401-20-8
C6H13Na2O9P
306.114
MFCD00150839
AQMGMJDBUKKFOG-PKXGBZFFSA-N
alpha-d-glucose-1-phosphate disodium salt tetrahydrate
131855210
sodio; dihidrógeno fosfato de [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]
C(C1C(C(C(C(O1)OP(=O)(O)O)O)O)O)O.[Na].[Na]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56401-20-8
C6H13Na2O9P
306.114
MFCD00150839
AQMGMJDBUKKFOG-PKXGBZFFSA-N
alpha-d-glucose-1-phosphate disodium salt tetrahydrate
131855210
sodio; dihidrógeno fosfato de [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]
C(C1C(C(C(C(O1)OP(=O)(O)O)O)O)O)O.[Na].[Na]
alpha-D-Glucose-1-phosphate disodium salt tetra hydrate is a glucose molecule that can be used in cellular catabolism. It is used as an intermediate in chemical and pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El tetrahidrato de sal disódica del alfa-D-glucosa-1-fosfato es una molécula de glucosa que se puede utilizar en el catabolismo celular. Se utiliza como intermediario en la investigación química y farmacéutica.
Solubilidad
Souble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en un lugar bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material alpha-D-Glucose-1-phosphate disodium salt tetrahydrate
Punto de fusión ∼138°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.16 (304.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%