Learn More
Oxima de alfa-benzoína, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080898
27.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
441-38-3
C14H13NO2
227.26
MFCD00004501
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
7057888
(1R,2Z)-2-hidroxiimino-1,2-difeniletanol
O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
441-38-3
C14H13NO2
227.26
MFCD00004501
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
7057888
(1R,2Z)-2-hidroxiimino-1,2-difeniletanol
O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material alpha-Benzoin oxime
Punto de fusión 151°C to 154°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2051941
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1094
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.26
Porcentaje de pureza ≥98%