Learn More
alfa,alfa-Diclorodifenilmetano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
α,α-Dichlorodiphenylmethane is a degradation product of of polychloroaromatic insecticides such as Dicofol (D436700) and DDT. It is also used as a catalyst for photodegradation of plastics. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El α,α-diclorodifenilmetano es un producto de degradación de insecticidas policloroaromáticos como el Dicofol (D436700) y el DDT. También se utiliza como catalizador para la fotodegradación de los plásticos. Es una materia prima importante y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona), éter, benceno, etanol y tolueno.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases.
El α,α-diclorodifenilmetano es un producto de degradación de insecticidas policloroaromáticos como el Dicofol (D436700) y el DDT. También se utiliza como catalizador para la fotodegradación de los plásticos. Es una materia prima importante y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona), éter, benceno, etanol y tolueno.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | alpha,alpha-Dichlorodiphenylmethane |
Densidad | 1.242 |
Punto de ebullición | 180°C to 181°C (17 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.605 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3265 |
Información de solubilidad | Soluble in water (reacts),ether,benzene,ethanol,and toluene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |