missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha-1-Antichymotrypsin Mouse, Clone: AACT/1451 + AACT/1452, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 12-MSM3-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15929817

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Especificaciones

Alpha-1-Antichymotrypsin
Cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
SERPINA3
Recombinant human Antichymotrypsin (AACT) protein fragment (aa49-187)
65-76kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12
Immunohistochemistry
AACT/1451 + AACT/1452
Unconjugated
NP_001076
Mouse
IgG1
HeLa Cells. Tonsil, Pancreas or Histiocytoma.
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Videos
Documentos