Learn More
Aliltributilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777198
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
24850-33-7
C15H32Sn
331.13
MFCD00010346
YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
allyltributyltin, allyltributylstannane, allyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-2-propenyl, tributyl prop-2-en-1-yl stannane, allyl tributyl stannane, unii-aor8od4103, tributyl-2-propenylstannane, tri-n-butyl-2-propenylstannane, allyl tributyltin
90628
tributil(prop-2-enil)estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
24850-33-7
C15H32Sn
331.13
MFCD00010346
YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
allyltributyltin, allyltributylstannane, allyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-2-propenyl, tributyl prop-2-en-1-yl stannane, allyl tributyl stannane, unii-aor8od4103, tributyl-2-propenylstannane, tri-n-butyl-2-propenylstannane, allyl tributyltin
90628
tributil(prop-2-enil)estannano
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Allyltributyltin
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0680g/mL
Punto de ebullición 88.0°C to 92.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3SnCH2CH=CH2
Índice de refracción 1.4850 to 1.4870
Cantidad 1 g
Beilstein 04, 1922
Fieser 09,8; 11,15; 12,21; 14,14; 16,7; 17,12
Índice Merck 15, 289
Gravedad específica 1.068
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyltributyltin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.