Learn More
Aliltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Allylthiourea |
Nombre de nota | 98% |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 70.0°C to 78.0°C |
Color | Blanco a beige |
Pérdida por secado | 1.5% max. (50°C, 2 hrs) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Allylthiourea
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.