Learn More
Allylpalladium chloride dimer, 98%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 206830050
Detalles adicionales : CAS : 12012-95-2 Peso : 0.05500kg
Cantidad. | 5g |
---|---|
Envase | Glass bottle |
12012-95-2 | |
365.84 | |
PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L | |
61538 | |
[CH2-]C=C.[CH2-]C=C.Cl[Pd+].Cl[Pd+] |
C6H10Cl2Pd2 | |
MFCD00044874 | |
allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium | |
chloropalladium(1+);prop-1-ene |
Especificaciones
Allylpalladium chloride dimer | |
Green-Yellow to Yellow | |
98% | |
97.5 | |
56.7% min. (Pd) | |
MFCD00044874 | |
allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium | |
PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L | |
chloropalladium(1+);prop-1-ene | |
61538 | |
Crystals or Crystalline Powder |
Glass bottle | |
5g | |
12012-95-2 | |
100.0 | |
C6H10Cl2Pd2 | |
02,109; 05,189; 07,5; 09,132 | |
Solubility in water: decomposes | |
[CH2-]C=C.[CH2-]C=C.Cl[Pd+].Cl[Pd+] | |
365.84 | |
365.84 | |
98% |
Seguridad y manipulación
- Allylpalladium chloride dimer
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.