Learn More
Dímero de cloruro de alilpaladio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-52263
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
12012-95-2
C6H10Cl2Pd2
365.89
MFCD00044874
PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
61538
cloropaladio (1+); prop-1-eno
Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
12012-95-2
C6H10Cl2Pd2
365.89
MFCD00044874
PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
61538
cloropaladio (1+); prop-1-eno
Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Allylpalladium chloride dimer
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De verde-amarillo a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 56.7% min. (Pd)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Fieser 02,109; 05,189; 07,5; 09,132
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.84
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Allylpalladium chloride dimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.