Learn More
Aliloxitrimetilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Allyloxytrimethylsilane is used in the synthesis of metalated dienes via an isomerization-elimination sequence. Allyloxytrimethylsilane [3-(Trimethylsiloxy)propene] was used in the synthesis of trimethylsilyl protected (3-hydroxypropyl)-trimethoxysilane. Used in preparation of electrical materials, OLED, and in Pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El aliloxitrimetilsilano se utiliza en la síntesis de dienos metalados mediante una secuencia de isomerización-eliminación. El aliloxitrimetilsilano [3-(trimetilsiloxi)propeno] se ha utilizado en la síntesis de (3-hidroxipropil)-trimetoxisilano protegido con trimetilsililo. Se utiliza en la preparación de materiales eléctricos, OLED y en la industria farmacéutica.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, humedad.
El aliloxitrimetilsilano se utiliza en la síntesis de dienos metalados mediante una secuencia de isomerización-eliminación. El aliloxitrimetilsilano [3-(trimetilsiloxi)propeno] se ha utilizado en la síntesis de (3-hidroxipropil)-trimetoxisilano protegido con trimetilsililo. Se utiliza en la preparación de materiales eléctricos, OLED y en la industria farmacéutica.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, humedad.
Especificaciones
Punto de ebullición | 101°C to 102°C |
Nombre del producto químico o material | Allyloxytrimethylsilane |
Cantidad | 5 g |
Fórmula lineal | CH2=CHCH2OSi(CH3)3 |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1739517 |
Temperatura de inflamación | 1°C (34°F) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.26 |
Porcentaje de pureza | 99% |