Learn More
Alilobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509360
42.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
300-57-2
C9H10
118.18
HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
9309
prop-2-enilbenceno
C=CCC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
300-57-2
C9H10
118.18
HJWLCRVIBGQPNF-UHFFFAOYSA-N
allylbenzene, 2-propenylbenzene, 3-phenyl-1-propene, benzene, 2-propenyl, benzene, allyl, 1-phenyl-2-propene, 3-phenylpropene, 1-propene, 3-phenyl, allyl benzene, 1-benzylethene
9309
prop-2-enilbenceno
C=CCC1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Allylbenzene
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 156.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH=CH2
Índice de refracción 1.5100 to 1.5120
Cantidad 25 mL
Beilstein 05,484
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allylbenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.