Learn More
Alilamina, + 98 %, extrapura, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-52208
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
107-11-9
C3H7N
57.10
MFCD00008199
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
7853
prop-2-en-1-amina
NCC=C
107-11-9
C3H7N
57.10
MFCD00008199
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamine
7853
prop-2-en-1-amina
NCC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Allylamine
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -88°C
Color Blanco
Densidad 0.7630g/mL
Punto de ebullición 53°C
Temperatura de inflamación -28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2NH2
Índice de refracción 1.4205 to 1.4225
Cantidad 50 mL
Beilstein 04,205
Índice Merck 15,278
Gravedad específica 0.763
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viscosidad 0.44 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.09
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino o granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.