Learn More
Metacrilato de alilo, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509985
43.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
96-05-9
C7H10O2
126.16
MFCD00008592
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
allyl methacrylate, ageflex ama, methacrylic acid, allyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester, allylmethacrylate, allyl 2-methylacrylate, allylester kyseliny methakrylove, methacrylic acid allyl ester, unii-g2ig50653z, allylester kyseliny methakrylove czech
7274
prop-2-en-1-yl 2-methylprop-2-enoate
CC(=C)C(=O)OCC=C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
96-05-9
C7H10O2
126.16
MFCD00008592
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
allyl methacrylate, ageflex ama, methacrylic acid, allyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-propenyl ester, allylmethacrylate, allyl 2-methylacrylate, allylester kyseliny methakrylove, methacrylic acid allyl ester, unii-g2ig50653z, allylester kyseliny methakrylove czech
7274
prop-2-en-1-yl 2-methylprop-2-enoate
CC(=C)C(=O)OCC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Allyl methacrylate
Acidez 0.05% max.
Punto de fusión -65.0°C
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 144.0°C
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2CH2CH=CH2
Índice de refracción 1.4350 to 1.4370
Cantidad 500 mL
Beilstein 02,III,129
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with almost all organic solvents
Estabilizante 200 to 250ppm MEHQ
Viscosidad 1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido